missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-1-Trichloromethyl-1,2,3,4-Tetrahydro-Beta-carboline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30456702
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456702 10 mg
30457105 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456702 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77424010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 773057-50-4
Molekylær formel C12H11Cl3N2 . HCl
Molekylvægt (g/mol) 326
Synonym (S)-2,3,4,9-Tetrahydro-1-(trichloromethyl)-1H-pyrido[3,4-b]indole Hydrochloride, (R)-TaClo Hydrochloride
IUPAC navn (1S)-1-(trichloromethyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole;hydrochloride
SMIL Cl.ClC(Cl)(Cl)[C@H]1NCCc2c1[nH]c3ccccc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-1-Trichloromethyl-1,2,3,4-Tetrahydro-beta-carboline Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11Cl3N2.ClH/c13-12(14,15)11-10-8(5-6-16-11)7-3-1-2-4-9(7)17-10;/h1-4,11,16-17H,5-6H2;1H/t11-;/m0./s1
Formel vægt 323.9755
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.