Få mere at vide
(S)-1-(Thiophen-2-yl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-(Thiophen-2-yl)ethanol |
| CAS | 27948-39-6 |
| Molekylær formel | C6 H8 O S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (alphaS)-alpha-Methyl-2-thiophenemethanol, (S)-1-(2-Thienyl)ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5,7H,1H3/t5-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](O)c1cccs1 |
| IUPAC navn | (1S)-1-thiophen-2-ylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.192 |
| Formel vægt | 128.03 |