Få mere at vide
(S)-1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-butanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-butanamine |
| CAS | 157555-74-3 |
| Molekylær formel | C10H25NOSi |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-butanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H25NOSi/c1-7-9(11)8-12-13(5,6)10(2,3)4/h9H,7-8,11H2,1-6H3/t9-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@H](N)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | (2S)-1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybutan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.4 |
| Formel vægt | 203.1705 |