Få mere at vide
(S)-1-tert-Butylamino-2,3-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]propane-1,2-diol |
| CAS | 30315-46-9 |
| Molekylær formel | C7 H17 N O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2-Propanediol, 3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (2S)-, 1,2-Propanediol, 3-(tert-butylamino)-, (S)-(-)- (8CI), 1,2-Propanediol, 3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (S)-, (S)-1-tert-Butylamino-2,3-propanediol, (S)-3-(tert-Butylamino)-1,2-propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO2/c1-7(2,3)8-4-6(10)5-9/h6,8-10H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)NC[C@H](O)CO |
| IUPAC navn | (2S)-3-(tert-butylamino)propane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.215 |
| Formel vægt | 147.1259 |