Få mere at vide
(S)-1-tert-Butyl 6-methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanedioate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-tert-Butyl 6-methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanedioate |
| CAS | 147698-05-3 |
| Molekylær formel | C12 H4 Cl6 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2S)-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-hexanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 6-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H29NO6/c1-15(2,3)22-13(19)11(9-8-10-12(18)21-7)17-14(20)23-16(4,5)6/h11H,8-10H2,1-7H3,(H,17,20)/t11-/m0/s1 |
| SMIL | [C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)(C(OC(C)(C)C)=O)CCCC(OC)=O |
| IUPAC navn | 2,3,6-trichloro-4-(2,3,4-trichlorophenyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.41 |
| Formel vægt | 331.2 |