Få mere at vide
(S)-(-)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine |
| CAS | 147081-44-5 |
| Molekylær formel | C9H18N2O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3/t7-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(OC(N1CC[C@@H](C1)N)=O)C |
| IUPAC navn | tert-butyl (S)-3-aminopyrrolidin-1-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.25 |
| Formel vægt | 186.14 |