Få mere at vide
(S)-(-)-1-Phenylethylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2627-86-3 |
| Smeltepunkt | -10°C |
| Tæthed | 0.95 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 187°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | C6H5CH(CH3)NH2 |
| MDL nummer | MFCD00064406 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | (S)-(-)-1-Phenylethylamine, L-α-Methylbenzylamine, (S)-(-)-1-Phenylethylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.18 |
| Grad | Research |