Få mere at vide
(S)-(-)-1-Phenylethylamin, ChiPros 99+%, ee 99,5%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389655
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11389655
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19118.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 2627-86-3 | C8H11N | 121.183 g/mol
(S)-(-)-1-Phenylethylamin anvendes i en én-beholder, multi-komponent syntese af en stærkt substitueret, chiral pyrrol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-1-Phenylethylamin anvendes i en én-beholder, multi-komponent syntese af en stærkt substitueret, chiral pyrrol.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2627-86-3
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.183
MDL nummer MFCD00064406
InChI nøgle RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
IUPAC navn (1S)-1-phenylethanamin
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Smeltepunkt -10°C
Tæthed 0.948
Kogepunkt 187°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Lugt Amine-like
Assay Procent Noter ee 99,5 %
Brydningsindeks 1.526
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2204907
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,6026
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Optisk rotation −30° (c=10 in Ethanol)
Formel vægt 121.18
Procent renhed ≥99%