Få mere at vide
(S)-(-)-1-Phenylethylamine, 98%
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
(S)-(-)-1-Phenylethylamin anvendes i en én-beholder, multi-komponent syntese af en stærkt substitueret, chiral pyrrol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-1-Phenylethylamin anvendes i en én-beholder, multi-komponent syntese af en stærkt substitueret, chiral pyrrol.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og stærke oxidationsmidler.
(S)-(-)-1-Phenylethylamin anvendes i en én-beholder, multi-komponent syntese af en stærkt substitueret, chiral pyrrol.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-1-Phenylethylamine |
| Smeltepunkt | -10°C |
| Tæthed | 0.948 |
| Kogepunkt | 187°C |
| Flammepunkt | 71°C (159°F) |
| Lugt | Amine-like |
| Brydningsindeks | 1.526 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 2204907 |
| Vis mere |