missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-(+)-1-Phenylethyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15479119
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479119 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15479119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19986.03
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1-Phenylethyl isothiocyanate
CAS 24277-43-8
Kogepunkt 132°C to 133°C (20 mmHg)
Flammepunkt 103°C (217°F)
Lugt Irritating
Molekylær formel C9H9NS
MDL nummer MFCD02093279
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 6476424
Synonym 1s-1-isothiocyanatoethyl benzene, s-+-1-phenylethyl isothiocyanate, s-+-alpha-methylbenzyl isothiocyanate, l--methylbenzyl isothiocyanate, s-1-phenylethyl isothiocyanate, s---phenylethyl isothiocyanate, s-+-, a-methylbenzyl isothiocyanate, benzene, 1s-1-isothiocyanatoethyl, s + alpha-methylbenzyl isothiocyanate l, s-+-alpha-methylbenzyl isothiocyanate, for chiral derivatization
InChI nøgle QQCJPTVZIZVKEZ-QMMMGPOBSA-N
Optisk rotation +17° (c=10 in Chloroform)
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)N=C=S
IUPAC navn [(1S)-1-isothiocyanatoethyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 163.238
PubChem CID 737164
Formel vægt 163.24
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.