Få mere at vide
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanat, 98%
Artikelnummer. 11327586
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327586 5 g 5g
11317586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11327586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11141.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14649-03-7 | C9H9NO | 147,177 g/mol
(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat virker ved inhibering af celleproliferation og induktion af apoptose. Det hjælper med at forebygge lungekræft og spiserørskræft. Det er et fint kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat virker ved inhibering af celleproliferation og induktion af apoptose. Det hjælper med at forebygge lungekræft og spiserørskræft. Det er et fint kemisk mellemprodukt.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Det er følsomt over for fugt. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14649-03-7
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00002036
InChI nøgle JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
Synonym s---1-phenylethyl isocyanate, 1s-1-isocyanatoethyl benzene, s---alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1s-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid s---a-methylbenzyl ester, s-alpha-methylbenzyl isocyanate, s---1-phenylethylisocyanate, isocyanic acid s---alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid s---methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #
PubChem CID 2724173
IUPAC navn [(1S)-1-isocyanatoethyl]benzen
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate
Tæthed 1.045
Kogepunkt 55 °C til 56 °C (2,5 mmHg)
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.5145
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Beilstein 4230972
Følsomhed Fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Optisk rotation −10,5° (Pænt)
Formel vægt 147.18
Procent renhed 98%