Få mere at vide
S-(1-Oxido-2-pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethylthiuronium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455265
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455265 25 g 25g
15435265 1 g 1g
15445265 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455265 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54277.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 212333-72-7
Molekylær formel C10H16F6N3OPS
Molekylvægt (g/mol) 371.282
MDL nummer MFCD05865266
InChI nøgle UCOGEMMJHLHOAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hott, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiouronium hexafluorophosphate, hott n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronium hexafluorophosphate, ambotzrl-1156, acmc-209fij, ksc911c8f, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuron, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronhexafluorophosphate, n,n,n,n-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiouronium hexafluorophosphate
PubChem CID 10571248
IUPAC navn [dimethylamino-(1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)sulfanylmethylidene]-dimethylazanium;hexafluorophosphate
SMIL CN(C)C(=[N+](C)C)SC1=CC=CC=[N+]1[O-].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-(1-Oxido-2-pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethylthiuronium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 120°C to 125°C
Mængde 25 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 371.28
Procent renhed ≥98%