Få mere at vide
(S)-1’-Methylnicotinium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1'-Methylnicotinium Iodide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N2.HI/c1-13(2)8-4-6-11(13)10-5-3-7-12-9-10;/h3,5,7,9,11H,4,6,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t11-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 304.0436 |
| Procent renhed | >95% |