missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-1-Methylnicotinium Iodide, TRC

Artikelnummer. 30465491
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465491 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3232755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-1-Methylnicotinium Iodide
CAS 21446-46-8
Molekylær formel C11 H17 N2 . I
Mængde 5 mg
Synonym N-methylnicotinium Iodide
InChI formel InChI=1S/C11H17N2.HI/c1-12-7-3-5-10(9-12)11-6-4-8-13(11)2;/h3,5,7,9,11H,4,6,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t11-;/m0./s1
SMIL [I-].CN1CCC[C@H]1c2ccc[n+](C)c2
IUPAC navn 1-methyl-3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin-1-ium;iodide
Molekylvægt (g/mol) 304.17
Formel vægt 304.0436
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.