Få mere at vide
(S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, 98%, ee 99%
Artikelnummer. 11946671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11946671 1 g 1g
11956671 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439320010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104641-59-0 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104641-59-0
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD03788748
InChI nøgle FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-1-methyl-3-pyrrolidinol, 3s-1-methylpyrrolidin-3-ol, s-1-methyl-3-pyrrolidinol, s-1-methylpyrrolidin-3-ol, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3s, s-+-3-hydroxy-n-methylpyrrolidine, s-+-1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-3-pyrrolidinol, +, s-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
PubChem CID 643504
SMIL CN1CCC(O)C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Navn note ee 99%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun til farveløs
Tæthed 0.9930g/mL
Kogepunkt 181°C to 182°C
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.993
Specifik rotation 7
IUPAC navn (3S)-1-methylpyrrolidin-3-ol
Formel vægt 101.15
Procent renhed 98%,ee99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.