Få mere at vide
(S)-(+)-1-Methyl-3-phenylpropylamine, 98%
Artikelnummer. 10347421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10347421
Brand: Thermo Scientific Acros 347660010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4187-57-9 | C10H15N | 149.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Navn note 98%
CAS 4187-57-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 0.9360g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H15N
Brydningsindeks 1.5130 to 1.515
MDL nummer MFCD00671665
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.936
Specifik rotationstilstand +10° (20°C c=neat)
Specifik rotation + 10
Synonym 2s-4-phenylbutan-2-amine, s-+-1-methyl-3-phenylpropylamine, unii-atn027167d, s-4-phenylbutan-2-amine, s-4-phenylbutane-2-amine, 4-phenylbutan-2-amine, s, s-1-methyl-3-phenylpropylamine, s-1-methyl-3-phenyl-propylamine, benzenepropanamine, a-methyl-, as, benzenepropanamine, alpha-methyl-, s
InChI nøgle WECUIGDEWBNQJJ-VIFPVBQESA-N
SMIL CC(CCC1=CC=CC=C1)N
IUPAC navn (2S)-4-phenylbutan-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 149.23
PubChem CID 6994564
Formel vægt 149.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.