Få mere at vide
(S)-(+)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidin, 98 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine |
| Tæthed | 0.92 |
| Kogepunkt | 103 °C til 106 °C (35 mmHg) |
| Flammepunkt | 70 °C (158 °F) |
| Assay Procent Noter | ee 99 % |
| Brydningsindeks | 1.464 |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 4349394 |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| Formel vægt | 101.15 |
| Vis mere |