Få mere at vide
S-(1-Methyl-2-hydroxyethyl)glutathione(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-(1-Methyl-2-hydroxyethyl)glutathione(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1356019-76-5 |
| Molekylær formel | C13H23N3O7S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | L-γ-Glutamyl-S-(1-methyl-2-hydroxyethyl)-L-cysteinylgycine, N-[N-L-γ-glutamyl-S-(1-methyl-2-hydroxyethyl)-L-cysteinyl]glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23N3O7S/c1-7(5-17)24-6-9(12(21)15-4-11(19)20)16-10(18)3-2-8(14)13(22)23/h7-9,17H,2-6,14H2,1H3,(H,15,21)(H,16,18)(H,19,20)(H,22,23)/t7?,8-,9-/m0/s1 |
| SMIL | OCC(C)SC[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)NC(CC[C@@H](C(O)=O)N)=O |
| IUPAC navn | N5-((2R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-((1-hydroxypropan-2-yl)thio)-1-oxopropan-2-yl)-L-glutamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.4 |
| Formel vægt | 365.13 |