Få mere at vide
(S)-1-Linoleoyl-2,3-isopropylidene-rac-glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-Linoleoyl-2,3-isopropylidene-rac-glycerol |
| CAS | 150447-03-3 |
| Molekylær formel | C24H42O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H42O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(25)26-20-22-21-27-24(2,3)28-22/h8-9,11-12,22H,4-7,10,13-21H2,1-3H3/b9-8-,12-11-/t22-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H]1COC(C)(C)O1 |
| IUPAC navn | [(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.59 |
| Formel vægt | 394.3083 |