Få mere at vide
(S)-(+)-1-Iodo-2-methylbutane, TRC
Artikelnummer. 30405001
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30405001 2.5 g 2.5g
30393857 5 g -
30393420 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7087552.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29394-58-9
Molekylær formel C5 H11 I
Molekylvægt (g/mol) 198.045
Synonym (S)-1-Iodo-2-methyl-butane, (2S)-1-Iodo-2-methylbutane, (S)-1-Iodo-2-methylbutane, (S)-2-Methylbutyl Iodide
IUPAC navn (2S)-1-iodo-2-methylbutane
SMIL CC[C@H](C)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1-Iodo-2-methylbutane
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H11I/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Formel vægt 197.991