Få mere at vide
(S)-1-(Hydroxyacetyl)-2-pyrrolidinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-(Hydroxyacetyl)-2-pyrrolidinecarboxamide |
| CAS | 96166-39-1 |
| Molekylær formel | C7 H12 N2 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (S)-1-(Hydroxyacetyl)-2-pyrrolidinecarboxamide, (S)-1-(2-Hydroxyacetyl)pyrrolidine-2-carboxamide, 2-Pyrrolidinecarboxamide, 1-(hydroxyacetyl)-, (S)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O3/c8-7(12)5-2-1-3-9(5)6(11)4-10/h5,10H,1-4H2,(H2,8,12)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | C(CO)(=O)N1[C@H](C(N)=O)CCC1 |
| IUPAC navn | (2S)-1-(2-hydroxyacetyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.182 |
| Formel vægt | 172.085 |