Få mere at vide
(S)-1-Cyclopropylethylamine, ChiPros™, 98%, ee 98+%
Artikelnummer. 11491740
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491740 1 g 1g
11401750 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27499.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 195604-39-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
(S)-1-Cyclopropylethylamin fungerer som en chiral og organisk byggesten i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-1-Cyclopropylethylamin fungerer som en chiral og organisk byggesten i organisk syntese.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 195604-39-8
Molekylær formel C5H11N
Molekylvægt (g/mol) 85.15
MDL nummer MFCD08064289
InChI nøgle IXCXVGWKYIDNOS-BYPYZUCNSA-N
PubChem CID 7363995
IUPAC navn (1S)-1-cyclopropylethanamin
SMIL CC(C1CC1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1-Cyclopropylethylamine
Smeltepunkt -68°C
Tæthed 0.799
Kogepunkt 95°C
Flammepunkt 3°C (37°F)
Assay Procent Noter ee≥ 98 %
Mængde 1 g
FN nummer UN2733
Følsomhed Air Sensitive
Synonym s-1-cyclopropylethylamine, s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethan-1-amine, 1 s-1-cyclopropylethanamine, n-s-1-cyclopropyl-ethyl-amine, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, cyclopropanemethanamine,a-methyl-, as, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, ee 98+%, s-1-cyclopropylethylamine, chipros r , produced by basf
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 85.15
Procent renhed 98%