Få mere at vide
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, 97%, stab. with potassium carbonate
Artikelnummer. 11456140
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456140 5 g 5g
11466140 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456140 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27078.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 534-00-9 | C5H11Br | 151.05 g/mol
(S)-(+)-1-Brom-2-methylbutan, bruges til syntese af chirale nematiske flydende krystaller og optisk aktive Grignard-reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-1-Brom-2-methylbutan, bruges til syntese af chirale nematiske flydende krystaller og optisk aktive Grignard-reagenser.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler, stærke baser væk. Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-00-9
Molekylær formel C5H11Br
Molekylvægt (g/mol) 151.05
MDL nummer MFCD00078662
InChI nøgle XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-1-bromo-2-methylbutane, s-+-1-bromo-2-methylbutane, butane, 1-bromo-2-methyl-, 2s, unii-cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methylbutane, d-amyl bromide, cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methyl-butane, +-2-methylbutyl bromide, butane, 1-bromo-2-methyl-, s
PubChem CID 5464167
IUPAC navn (2S)-1-brom-2-methylbutan
SMIL CC[C@H](C)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Navn note stabilized with potassium carbonate
Tæthed 1.223
Kogepunkt 121°C to 122°C
Flammepunkt 22°C (79°F)
Brydningsindeks 1.4455
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1718815
Følsomhed Light sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,601
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +4.5° (Neat)
Formel vægt 151.05
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane