Få mere at vide
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol, 97%
Artikelnummer. 15469597
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469597 25 g 25g
15459597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52826.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 167938-56-9 | C8H17NO3 | 175.228 g/mol
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 167938-56-9
Molekylær formel C8H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 175.228
MDL nummer MFCD04974340
InChI nøgle YNJCFDAODGKHAV-LURJTMIESA-N
Synonym n-boc-s-1-amino-2-propanol, s-tert-butyl 2-hydroxypropyl carbamate, s-1-boc-amino-2-propanol, tert-butyl n-2s-2-hydroxypropyl carbamate, tert-butyl 2s-2-hydroxypropyl carbamate, s-2-hydroxy-propyl-carbamic acid t-butyl ester, s-2-hydroxypropyl carbamic acid tert-butyl ester, s-2-hydroxy-propyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 11789722
IUPAC navn tert-butyl-N-[(2S)-2-hydroxypropyl]carbamat
SMIL CC(CNC(=O)OC(C)(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Mængde 25 g
Formel vægt 175.23
Procent renhed 97%