Få mere at vide
(S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidin-2-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et fint kemisk og syntetisk mellemstof.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det er et fint kemisk og syntetisk mellemstof.
Opløselighed
Opløseligt (12 g/L) (25 °C)
Bemærk
Opbevar det et køligt og ventileret sted. Undgå stærke oxiderende materialer. Hygroskopisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 121 °C til 126 °C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt (12g/L) (25 °C) |
| Optisk rotation | −22° (c=1 i chloroform) |
| Formel vægt | 243.26 |
| Procent renhed | 95% |