Få mere at vide
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin, 98%
Artikelnummer. 11491810
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491810 1 g 1g
11401820 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491810 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27534.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 147081-29-6 | C10H20N2O2 | 200,282 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147081-29-6
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD02683204
InChI nøgle FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-4-n-boc-2-methylpiperazine, s-4-n-boc-2-methyl piperazine, s-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-4-boc-2-methylpiperazine, s-1-boc-3-methyl-piperazine, tert-butyl 3s-3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-3-methylpiperazine, s-4bocmp, 4-boc-2-s-methyl-piperazine, s-1-n-boc-3-methylpiperazine
PubChem CID 7023035
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-methylpiperazin-1-carboxylat
SMIL CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Smeltepunkt 38 °C til 41 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Optisk rotation −16° (c=1 i dioxan)
Formel vægt 200.28
Procent renhed 98%