Få mere at vide
(S)-1-BOC-3-methylpiperazine, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10165947 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10165947 1 g Glass bottle 1g
10789228 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10165947 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429700010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 147081-29-6
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD02683204
InChI nøgle FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-4-n-boc-2-methylpiperazine, s-4-n-boc-2-methyl piperazine, s-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-4-boc-2-methylpiperazine, s-1-boc-3-methyl-piperazine, tert-butyl 3s-3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-3-methylpiperazine, s-4bocmp, 4-boc-2-s-methyl-piperazine, s-1-n-boc-3-methylpiperazine
PubChem CID 7023035
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-methylpiperazine-1-carboxylate
SMIL CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1-BOC-3-Methylpiperazine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 45.0°C to 48.5°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Specifik rotation −23° to −27° (20°C, 589nm) (c=2.5, MeOH)
Formel vægt 200.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-1-Boc-3-methylpiperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.