Få mere at vide
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439507
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439507 5 g 5g
15429507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52771.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143900-44-1 | C10H19NO3 | 201.27 g/mol
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143900-44-1
Molekylær formel C10H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 201.27
MDL nummer MFCD04115307
InChI nøgle UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-hydroxypiperidine, s-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-hydroxypiperidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-hydroxy-piperidine, s-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, s-n-boc-3-hydroxy piperidine, s-3-hydroxypiperidine, n-boc protected, s-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3s-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine
PubChem CID 1514399
IUPAC navn tert-butyl-3-hydroxypiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Optisk rotation +23° (c=5 in Methanol)
Formel vægt 201.27
Procent renhed 97%