Få mere at vide
(S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidin, 95%
Artikelnummer. 10783342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10783342 5 g Glasflaske 5g
10637030 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10783342 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435450050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 147081-44-5 | C9H18N2O2 | 186,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147081-44-5
Molekylær formel C9H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.26
MDL nummer MFCD03419271
InChI nøgle CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, s---1-boc-3-aminopyrrolidine, tert-butyl 3s-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-n-boc-pyrrolidine, s-bocap, s---1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-boc-pyrrolidine, s---n-boc-3-aminopyrrolidine
PubChem CID 854071
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 120,0 °C til 125,0 °C (5,0 Torr)
Flammepunkt 91 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotation -1,5° til -3,0° (20 °C, 589 nm) (C=1, kloroform)
Formel vægt 186.25
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • EUH044-Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.