Få mere at vide
(S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10637030 1 g Glasflaske 1g
10783342 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10637030 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435450010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 147081-44-5 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147081-44-5
Molekylær formel C9H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.26
MDL nummer MFCD03419271
InChI nøgle CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, s---1-boc-3-aminopyrrolidine, tert-butyl 3s-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-n-boc-pyrrolidine, s-bocap, s---1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-boc-pyrrolidine, s---n-boc-3-aminopyrrolidine
PubChem CID 854071
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 120.0°C to 125.0°C (5.0 Torr)
Flammepunkt 91°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotation -1.5° to -3.0° (20°C, 589nm) (C=1, chloroform)
Formel vægt 186.25
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • EUH044-Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.