Få mere at vide
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, 95%
Beskrivelse
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin anvendes specifikt til at beskytte amin i fastfasesyntesen af peptider. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin anvendes specifikt til at beskytte amin i fastfasesyntesen af peptider. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for luft. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine |
| Kogepunkt | 115 °C (4 mmHg) |
| Assay Procent Noter | ee 99 % |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 8312125 |
| Optisk rotation | −3° (Pænt) |
| IUPAC navn | tert-butyl-3-aminopyrrolidin-1-carboxylat |
| Formel vægt | 186.25 |
| Procent renhed | 98% |