Få mere at vide
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, 95%
Artikelnummer. 11305535
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11305535 5 g 5g
11395525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305535 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19696.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 147081-44-5 | C9H18N2O2 | 186,26 g/mol
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin anvendes specifikt til at beskytte amin i fastfasesyntesen af peptider. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin anvendes specifikt til at beskytte amin i fastfasesyntesen af peptider. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for luft. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147081-44-5
Molekylær formel C9H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.26
MDL nummer MFCD03419271
InChI nøgle CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, s---1-boc-3-aminopyrrolidine, tert-butyl 3s-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-n-boc-pyrrolidine, s-bocap, s---1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-boc-pyrrolidine, s---n-boc-3-aminopyrrolidine
PubChem CID 854071
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Tæthed 1.02
Kogepunkt 115 °C (4 mmHg)
Assay Procent Noter ee 99 %
Brydningsindeks 1.4715
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 8312125
Følsomhed Luftfølsom
Optisk rotation −3° (Pænt)
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidin-1-carboxylat
Formel vægt 186.25
Procent renhed 98%