Få mere at vide
(S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidin, 97%
Artikelnummer. 10159829 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10159829 5 g 5g
10088129 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10159829 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437470050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 140645-24-5 | C11H22N2O2 | 214,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140645-24-5
Molekylær formel C11H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.31
InChI nøgle WPWXYQIMXTUMJB-VIFPVBQESA-N
Synonym s-1-boc-3-aminomethyl piperidine, s-n-boc-3-aminomethylpiperidine, s-3-aminomethyl-1-boc-piperidine, s-tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-aminomethyl piperidine, s-3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, s-3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-1-n-boc-piperidine-3-methylamine, 3s-3-aminomethyl-n-tert-butoxycarbonylpiperidine
PubChem CID 1502022
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-(aminomethyl)piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Specifik rotation -15
Formel vægt 214.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-1-N-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.