Få mere at vide
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazin, 97%
Artikelnummer. 15449157
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449157 250 mg 250mg
15439157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52424.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 674792-05-3 | C12H24N2O2 | 228,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 674792-05-3
Molekylær formel C12H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 228.34
MDL nummer MFCD03787918
InChI nøgle NZTWGWFHWJARJX-SNVBAGLBSA-N
Synonym s-1-boc-2-isopropylpiperazine, s-1-boc-2-isopropyl-piperazine, s-tert-butyl 2-isopropylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-propan-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-n-boc-2s-isopropyl-piperazine, tert-butyl 2s-2-isopropylpiperazine-1-carboxylate, s-n-1-boc-2-isopropylpiperazine, 2s-1-n-boc-2-isopropylpiperazine, s-1-n-boc-2-isopropyl piperazine
PubChem CID 17750439
IUPAC navn tert-butyl (2S)-2-propan-2-ylpiperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)[C@H]1CNCCN1C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine
Mængde 250 mg
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 228.33
Procent renhed 97%