Få mere at vide
(S)-1-Boc-2-isobutylpiperazin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-Boc-2-isobutylpiperazine |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 242.36 |
| Procent renhed | 97% |