Få mere at vide
(S)-1-Beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-methylaminopropan, TRC
Artikelnummer. 30136241
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136241 1 g
30135928 100 mg
30008258 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136241 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9618151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116539-55-0
Molekylær formel C8 H13 N O S
Molekylvægt (g/mol) 171.26
Synonym 2-Thiophenemethanol, α-[2-(methylamino)ethyl]-, (S)-, (1S)-(-)-3-(Methylamino)-1-(thien-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)propan-1-ol, (S)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)-1-propanol, N-Methyl-(S)-(-)-3-Hydroxy-3-(2-thiophen)propylamine, (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
IUPAC navn (1S)-3-(methylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-ol
SMIL CNCC[C@H](O)c1cccs1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
Formel vægt 171.0718