Få mere at vide
(S)-1-Beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-dimethylaminopropan, TRC
Artikelnummer. 30406245
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30406245 5 g
1 options
Artikelnummer. 30406245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9618255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1-beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-dimethylaminopropane
CAS 132335-44-5
Molekylær formel C9 H15 N O S
Mængde 5 g
Synonym 2-Thiophenemethanol, α-[2-(dimethylamino)ethyl]-, (αS)-, 2-Thiophenemethanol, α-[2-(dimethylamino)ethyl]-, (S)-, (αS)-α-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thiophenemethanol, (1S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine, (S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-N,N-Dimethyl-3-(2-thienyl)-3-hydroxypropanamine, (S)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)-1-propylamine
InChI formel InChI=1S/C9H15NOS/c1-10(2)6-5-8(11)9-4-3-7-12-9/h3-4,7-8,11H,5-6H2,1-2H3/t8-/m0/s1
SMIL CN(C)CC[C@H](O)c1cccs1
IUPAC navn (1S)-3-(dimethylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 185.29
Formel vægt 185.0874