Få mere at vide
(S)-1-(Benzyloxy)-3-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)propan-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30332740
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30332740 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30332740 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB286695250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1-(Benzyloxy)-3-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)propan-2-ol
CAS 2514601-96-6
Molekylær formel C28 H46 O4 Si2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C28H46O4Si2/c1-27(2,3)33(7,8)31-25-17-16-23(19-26(25)32-34(9,10)28(4,5)6)18-24(29)21-30-20-22-14-12-11-13-15-22/h11-17,19,24,29H,18,20-21H2,1-10H3/t24-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(C[C@H](O)COCc2ccccc2)cc1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC navn (2S)-1-[3,4-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]phenyl]-3-phenylmethoxypropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 502.833
Formel vægt 502.293