Få mere at vide
(S)-1-Benzyl-3-piperidinol, Mikromol
Beskrivelse
(S)-1-Benzyl-3-piperidinol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-Benzyl-3-piperidinol |
| CAS | 91599-79-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (S)-1-Benzyl-3-piperidinol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H17 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Piperidinol, 1-(phenylmethyl)-, (3S)-, 3-Piperidinol, 1-(phenylmethyl)-, (S)-, (3S)-1-(Phenylmethyl)-3-piperidinol, (S)-1-Benzylpiperidin-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2/t12-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O[C@H]1CCCN(Cc2ccccc2)C1 |
| Vis mere |