Få mere at vide
(S)-1-Benzyl-3-piperidinol, Mikromol
Artikelnummer. 30459475
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30459475 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459475 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3746.200100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-1-Benzyl-3-piperidinol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1-Benzyl-3-piperidinol
CAS 91599-79-0
Analyt- eller komponentnavne (S)-1-Benzyl-3-piperidinol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H17 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Piperidinol, 1-(phenylmethyl)-, (3S)-, 3-Piperidinol, 1-(phenylmethyl)-, (S)-, (3S)-1-(Phenylmethyl)-3-piperidinol, (S)-1-Benzylpiperidin-3-ol
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2/t12-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL O[C@H]1CCCN(Cc2ccccc2)C1
IUPAC navn (3S)-1-benzylpiperidin-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 191.2695
Mængde 100 mg
Formel vægt 191.131 g/mol