Få mere at vide
(S)-(+)-1-aminoindan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11965241 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 11965241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 342530010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
CAS: 61341-86-4 | C9H11N | 133,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1-Aminoindan
Navn note 97%
CAS 61341-86-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 15,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.0380g/mL
Kogepunkt 96,0 °C (8,0 mmHg)
Flammepunkt 94 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H11N
Brydningsindeks 1,5600 til 1,5620
MDL nummer MFCD00216670
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.038
Specifik rotation +15.62
Synonym s-+-1-aminoindan, s-1-aminoindane, s-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine, s-+-1-aminoindane, 1s-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine, s-+-1-indanamine, 1s-indan-1-amine, s-indan-1-ylamine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro-, 1s
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
InChI nøgle XJEVHMGJSYVQBQ-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC1CCC2=CC=CC=C12
IUPAC navn (1S)-2,3-dihydro-lH-inden-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 133.19
PubChem CID 7000084
Formel vægt 133.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-1-Aminoindane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.