Få mere at vide
(S)-1-Amino-3-chloro-2-propanol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-Amino-3-chloro-2-propanol Hydrochloride |
| CAS | 34839-13-9 |
| Molekylær formel | C3 H8 Cl N O . Cl H |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (-)-1-Amino-3-chloro- 2-propanol Hydrochloride, (2S)-1-Amino-3-chloro-2-propanol Hydrochloride, CL 88236 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8ClNO.ClH/c4-1-3(6)2-5;/h3,6H,1-2,5H2;1H/t3-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.NC[C@H](O)CCl |
| IUPAC navn | (2S)-1-amino-3-chloro-propan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.016 |
| Formel vægt | 145.0061 |