Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-1-Amino-2-propanol |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 19 °C til 21 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9540g/mL |
| Kogepunkt | 160 °C |
| Flammepunkt | 71 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Vis mere |