Få mere at vide
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol, 98+%
Artikelnummer. 10022930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10022930 1 g Glasflaske 1g
10500014 5 g Glasflaske 5g
10510014 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10022930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218980010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2799-17-9 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2799-17-9
Molekylær formel C3H9NO
Molekylvægt (g/mol) 75.11
MDL nummer MFCD00064429
InChI nøgle HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
PubChem CID 7311736
IUPAC navn 1-aminopropan-2-ol
SMIL CC(O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 19°C to 21°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9540g/mL
Kogepunkt 160°C
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH2NH2
Brydningsindeks 1.4465 to 1.4495
Mængde 1 g
Beilstein 04, IV, 1665
Specifik vægtfylde 0.954
Specifik rotation + 18
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vægt 75.11
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske efter smeltning