Få mere at vide
(S)-(-)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine |
| CAS | 59983-39-0 |
| Molekylær formel | C6 H14 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2S)-2-(Methoxymethyl)-1-pyrrolidinamine, (S)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine, SAMP, [(2S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O/c1-9-5-6-3-2-4-8(6)7/h6H,2-5,7H2,1H3/t6-/m0/s1 |
| SMIL | COC[C@@H]1CCCN1N |
| IUPAC navn | (2S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.188 |
| Formel vægt | 130.111 |