Få mere at vide
(S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31450828
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31450828 5 g
31448053 250 mg
31433763 25 g
31449228 500 g
31443340 100 g
31446146 1 g
31440914 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31450828 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13585g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
CAS 86069-86-5
Molekylær formel C21H21NO4
MDL nummer MFCD00235898
Mængde 5 g
SMIL O=C(O)[C@H]1N(C(OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)=O)CCCC1
Molekylvægt (g/mol) 351.40
Procent renhed 98%