Få mere at vide
(S)-1-(4-Phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-(4-Phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethanamine |
| CAS | 864825-23-0 |
| Molekylær formel | C11H13N3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (αS)-α-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-methanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3/c1-8(12)11-13-7-10(14-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,12H2,1H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H](C1=NC=C(C2=CC=CC=C2)N1)N |
| IUPAC navn | (S)-1-(5-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.24 |
| Formel vægt | 187.11 |