Få mere at vide
(S)-1-(4-Nitrophenyl)ethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-1-(4-Nitrophenyl)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 132873-57-5 |
| Molekylær formel | C8H10N2O2.HCl |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (1S)-1-(4-Nitrophenyl)ethan-1-amine Hydrochloride, (S)-(-)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine Hydrochloride, (S)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine Hydrochloride, 1-(S)-(4-Nitrophenyl)ethylamine Hydrochloride, [(S)-1-(4-Nitrophenyl)ethyl]amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12;/h2-6H,9H2,1H3;1H/t6-;/m0./s1 |
| SMIL | C[C@H](N)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1.Cl |
| IUPAC navn | (S)-1-(4-nitrophenyl)ethan-1-amine hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.63 |
| Formel vægt | 202.0509 |