Få mere at vide
(S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamin, ChiPros 98%, ee 99+%
Artikelnummer. 11309105
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309105 1 g 1g
11319105 5 g 5g
11329105 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309105 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16329.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 27298-98-2 | C9H13N | 135,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27298-98-2
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00145246
InChI nøgle UZDDXUMOXKDXNE-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-p-tolyl ethanamine, s---1-p-tolyl ethylamine, s---4-1-aminoethyl toluene, s-1-p-tolyl ethylamine, 1s-1-4-methylphenyl ethan-1-amine, 1s-1-p-tolyl ethanamine, 1s-1-4-methylphenyl ethanamine, s-1-p-tolylethanamine, 1-4-methylphenyl ethanamine #, s-1-4-methylphenyl ethylamine
PubChem CID 7015759
SMIL CC(N)C1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine
Smeltepunkt <-20°C
Tæthed 0.94
Kogepunkt 204°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Assay Procent Noter ee≥ 99 %
Brydningsindeks 1.5215
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2422644
Følsomhed Air Sensitive
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)ethan-1-amin
Formel vægt 135.21
Procent renhed 98%