Få mere at vide
(S)-(+)-1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Monomethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyrid |
| CAS | 76093-34-0 |
| Molekylær formel | C16 H16 N2 O6 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O6/c1-8-12(15(19)20)14(13(9(2)17-8)16(21)24-3)10-5-4-6-11(7-10)18(22)23/h4-7,14,17H,1-3H3,(H,19,20)/t14-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)C1=C(C)NC(=C([C@@H]1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C |
| IUPAC navn | (4S)-5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.31 |
| Formel vægt | 332.1008 |