Få mere at vide
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, 98+%
Artikelnummer. 15498917
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498917 1 g 1g
15408927 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52295.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 93643-24-4 | C7H14N2 | 126.20 g/mol
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonan anvendes som stationære faser til adskillelse af enantiomere blandinger af produkter. Det bruges også som katalysatorer til enantioselektiv syntese af forskellige organiske forbindelser og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonan anvendes som stationære faser til adskillelse af enantiomere blandinger af produkter. Det bruges også som katalysatorer til enantioselektiv syntese af forskellige organiske forbindelser og lægemidler.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93643-24-4
Molekylær formel C7H14N2
Molekylvægt (g/mol) 126.20
MDL nummer MFCD03787926
InChI nøgle FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
Synonym s-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, s-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 6s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8as, 8as-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, pubchem20597, 6s-1,4-diazabicyclo 4,3,0 nonane
PubChem CID 781249
SMIL C1C[C@@H]2CNCCN2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Mængde 1 g
FN nummer UN3267
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn (8aR)-octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin
Formel vægt 126.2
Procent renhed ≥98%